Principaux documents
A-130
Supelco
Acetyl fentanyl-13C6 solution
50 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Deuterium-Labeled Acetyl Fentanyl Solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C15H26N2O
Poids moléculaire :
328.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
50 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N2(CCC(CC2)N(c3ccccc3)C(=O)C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
Clé InChI
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetyl fentanyl is a designer drug and fentanyl analog with a potency 40 times greater than heroin and 80 times greater than morphine. Acetyl fentanyl has been directly implicated in numerous opiate overdose deaths throughout the United States. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of acetyl fentanyl levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring, or urine drug testing applications. This Certified Spiking Solution® is supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK #s for Canadian customers.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Pilar Mañas et al.
Applied and environmental microbiology, 70(3), 1545-1554 (2004-03-10)
The relationship between a loss of viability and several morphological and physiological changes was examined with Escherichia coli strain J1 subjected to high-pressure treatment. The pressure resistance of stationary-phase cells was much higher than that of exponential-phase cells, but in
Marwen Moussa et al.
Applied and environmental microbiology, 73(20), 6508-6518 (2007-09-04)
The relationship between membrane permeability, changes in ultrastructure, and inactivation in Escherichia coli strain K-12TG1 cells subjected to high hydrostatic pressure treatment at room and subzero temperatures was studied. Propidium iodide staining performed before and after pressure treatment made it