Principaux documents
LSKMAGL10
Millipore
Billes magnétiques PureProteome Albumine
The PureProteome Albumin Magnetic Beads are conjugated to an antibody specific for human serum albumin.
Synonyme(s) :
Albumin Magnetic Beads, Protein Bead Kit
10 ML
686,00 €
686,00 €
En stockDétails
Changer de vue
10 ML
686,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.56
686,00 €
En stockDétails
Conditionnement
pkg of 10 mL
Fabricant/nom de marque
PureProteome
Technique(s)
depletion: suitable (serum)
protein purification: suitable
Taille des particules
10 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les billes magnétiques PureProteome Albumine sont conjuguées à un anticorps spécifique de l'albumine sérique humaine. Ces billes magnétiques offrent un moyen rapide, transposable et reproductible d'éliminer ≥ 98 % de l'albumine dans les échantillons de sérum et de plasma, facilitant ainsi la détection et l'analyse des protéines d'intérêt. Pour une déplétion efficace, les billes magnétiques PureProteome doivent être utilisées avec le support magnétique PureProteome.
Remarque sur l'analyse
Déplétion : >déplétion de l'albumine à 98 %
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Can this capture albumin from other species such as rat/mouse/bovine/etc?
    1 answer
    1. Yes, this product has been successfully tested for depletion of albumin in rat, mouse, and guinea pig serum. Please see the link below to review the data published in this study:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/PureProteome-Albumin-Magnetic-Beads,MM_NF-LSKMAGL10#anchor_T