Principaux documents
F-002
Supelco
Fentanyl solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3
Clé InChI
PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Description générale
A potent synthetic narcotic analgesic and local anesthetic with a rapid onset and short duration of action. Sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®, fentanyl is more potent than morphine in analgesic activity. This certified solution standard is suitable for a variety of LC/MS or GC/MS testing applications from forensic analysis, clinical toxicology, and pain prescription monitoring to urine drug testing and pharmaceutical research.
Informations légales
Actiq is a registered trademark of Anesta Corp.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Duragesic is a registered trademark of Johnson & Johnson
Fentora is a registered trademark of Cima Labs, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
[Pain therapy. Treating pain patients with opioid preparations].
MMW Fortschritte der Medizin, 155(6), 70-71 (2013-05-25)
Terry J Kreeger et al.
Journal of wildlife diseases, 49(3), 674-678 (2013-06-20)
Seven grizzly (Ursus arctos; four male, three female) and three black (Ursus americanus; two male, one female) bears caught in culvert traps or leg snares were immobilized in northwestern Wyoming with carfentanil and xylazine at doses, respectively, of 0.011 ±
M Iu Kurochkin
Klinichna khirurhiia, (6)(6), 66-68 (2013-08-31)
In 45 newborns, operated on for the inborn failures of gut, the markers of stress and indices of central hemodynamics were studied up. General anaesthesia was applied together with caudal-epidural injection of local anaesthetics in 15 newborns, in 15--the adjuvants--klophelline
Elzbieta P Wala et al.
Journal of opioid management, 9(2), 85-96 (2013-05-28)
Opioids may cause progressive enhancement of pain sensitivity (opioid-induced hyperalgesia [OIH]) and thus, exacerbate existing pain. Animal studies also demonstrate paradoxical OIH with an ultralow dose (ULD, subanalgesic) of opioid; eg, the μ-opioid, morphine. Repeated administration of ULD-morphine resulted in
Nele Plock et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 51(6), 495-508 (2013-04-25)
Intranasal Fentanyl Spray (INFS) was developed for the treatment of breakthrough pain (BTP) in cancer patients using a new route of administration. Dose strengths of 50, 100, and 200 μg INFS (Instanyl®) are currently on the market, however, some adult