Principaux documents
S-018
Supelco
Sufentanil-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22D5H25N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.58
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit S-018 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C)C(=O)N(c1ccccc1)C2(CCN(CCc3cccs3)CC2)COC
InChI
1S/C22H30N2O2S/c1-3-21(25)24(19-8-5-4-6-9-19)22(18-26-2)12-15-23(16-13-22)14-11-20-10-7-17-27-20/h4-10,17H,3,11-16,18H2,1-2H3/i3D2
Clé InChI
GGCSSNBKKAUURC-SMZGMGDZSA-N
Description générale
Sufentanil is a short acting synthetic opioid analgesic used as a painkiller during medical operations. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of sufentanil levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, pain prescription monitoring, forensic analysis, or isotope dilution methods. Sufentanil is sold under the trade name Sufenta.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
T H Lunn et al.
British journal of anaesthesia, 110(1), 66-73 (2012-09-19)
High-dose glucocorticoid may reduce postsurgical pain and improve recovery. We hypothesized that 125 mg methylprednisolone (MP) would reduce time to meet functional discharge criteria after total hip arthroplasty (THA). Forty-eight patients undergoing unilateral THA under spinal anaesthesia were consecutively included
Shen Sun et al.
Journal of anesthesia, 27(1), 25-28 (2012-08-28)
We aimed to investigate the effects of pretreatment with a small dose of dexmedetomidine on the cough caused by sufentanil during anesthetic induction. Two hundred and forty patients undergoing elective gynecological surgery under general anesthesia were randomly allocated to 4
Sébastien Grastilleur et al.
Biological chemistry, 394(3), 361-368 (2013-01-18)
Postoperative pain management is a clinical challenge that can be complicated by opioid-induced hyperalgesia (OIH). Kinin receptors could mediate both the acute and chronic phases of inflammation and pain. A few recent studies suggest that dynorphin A could maintain neuropathic
Ramesh Rajan et al.
The European journal of neuroscience, 37(6), 924-941 (2013-01-03)
Many anaesthetics commonly used in auditory research severely depress cortical responses, particularly in the supragranular layers of the primary auditory cortex and in non-primary areas. This is particularly true when stimuli other than simple tones are presented. Although awake preparations
S Dango et al.
British journal of anaesthesia, 110(3), 443-449 (2012-11-16)
Although thoracic epidural analgesia (TEA) is considered the gold standard for post-thoracotomy pain relief, thoracic paravertebral block (PVB) and intrathecal opioid (ITO) administration have also been shown to be efficacious. We hypothesized that the combination of PVB and ITO provides