Principaux documents
A-127
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix
in H2O (varied conc.), certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Multi-component Alcohol Mix
6 X 1.2 ML
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 X 1.2 ML
161,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 6 × 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
in H2O (varied conc.)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Description générale
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at concentrations of 100, 250, 500, 1000, 2000, and 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. How is this product with SKU A-127 -6x1.2 mL packaged?
    1 answer
    1. The product is packaged in a set of six ampoules, each containing 1.2 mL that includes a blend of Acetone, Methanol, Ethanol, and Isopropanol. The concentrations of these components in each ampoule vary, with ranges from 100 µg/mL to 4000 µg/mL for concentrations C1 through C6.