E-041
Ethanol solution
150 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
49,30 €
About This Item
49,30 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 10 × 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
150 mg/dL in H2O
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable