80304
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 3.0 μm
Synonyme(s) :
Monodisperse polystyrene latex particles (3 μm), monodisperse polystyrene microbeads (3 μm), monodisperse polystyrene microspheres (3 μm), Size standards
283,00 €
About This Item
283,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
particles
Réticulation
0 % cross-linked
Concentration
2% (solids)
Taille des particules
3.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Remarque sur l'analyse
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves