Merck
Passer à
E-033
Ethanol solution
300 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10 x 1.2 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
49,40 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
49,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
packaging
ampule of 10 × 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
300 mg/dL in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
A kit of NIST traceable ethanol standards suitable for calibration of ethanol testing methods. These Certified Reference Materials are widely used in forensic analysis and clinical toxicology applications for determination of blood alcohol content.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c