08718
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS315, 10 x 1.0g, 10-100 μm
617,00 €
About This Item
617,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Fabricant/nom de marque
Whitehouse Scientific Ltd PS315
Taille des particules
10-100 μm
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available as a neat sample
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable