Principaux documents
E-066
Supelco
Ethyl-d5 sulfate sodium salt
1.0 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Ethyl-d5 sulfate sodium salt
1 ML
371,00 €
371,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
371,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2D5NaO4S
Poids moléculaire :
153.14
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
371,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Ethyl sulfate is a metabolite of ethanol in humans and a biomarker of acute alcohol consumption screened in blood alcohol testing. This new internal standard is suitable for a variety of uses in LC/MS or GC/MS applications from blood alcohol/ethanol testing and forensic or clinical toxicology analysis to urine drug testing.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.