Principaux documents
A-061
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix-4000
4000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Multi-component Alcohol Mix
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composition
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Conditionnement
ampule of 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
4000 μg/mL each component in H2O
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Description générale
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable