Principaux documents
A-008
Supelco
S(+)-Amphetamine (dextro-Amphetamine) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
dextro-Amphetamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit A-008 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
KWTSXDURSIMDCE-QMMMGPOBSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Description générale
Amphetamine is a stimulant of the phenethylamine class found in ADHD-treatment drugs such as Adderall®, Vyvanse®, and ProCentra®. Because of its stimulant effect, amphetamine is used recreationally as a performance-enhancer and illicit drug. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, and isomer identification by LC-MS/MS or GC/MS.
Informations légales
Adderall is a registered trademark of Richwood Pharmaceutical Company, Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ProCentra is a registered trademark of Outlook Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyvanse is a registered trademark of Shire, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sanders A McDougall et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 104, 154-162 (2013-01-31)
The early ontogeny of D-amphetamine-induced one-trial behavioral sensitization was characterized using male and female preweanling and preadolescent rats. In Experiment 1, rats were injected with saline or D-amphetamine (1, 4, or 8mg/kg) in activity chambers or the home cage on
J H Check et al.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 40(2), 284-285 (2013-08-27)
Sympathetic nervous system hypofunction has been found to be associated with motility disorders of the bowel, including gastroparesis, pseudointestinal obstruction, and esophageal motility disorders. These disorders respond to sympathomimetic amine therapy. The purpose of this study was to see if
J H Check et al.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 40(2), 227-228 (2013-08-27)
To further investigate the efficacy of treatment of interstitial cystitis that had been refractory to standard treatment with sympathomimetic amines. Dextroamphetamine sulfate sustained release capsules up to 30 mg per day were prescribed in women with refractory painful bladder syndrome/interstitial
Joel L Young
Postgraduate medicine, 125(1), 162-168 (2013-02-09)
Fatigue is commonly reported in the primary care setting; however, its cause is often unclear. This article presents 3 cases involving patients with chronic fatigue syndrome who responded poorly to treatment. After clinical evaluation, all patients were found to meet
Greg W Mattingly et al.
BMC psychiatry, 13, 39-39 (2013-01-30)
Despite the overall high degree of response to pharmacotherapy, consensus is lacking on how to judge clinical response or define optimal treatment/remission when treating adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). This study examined clinical response and symptomatic remission in analyses of
Protocoles
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine