Principaux documents
UFC5030
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 30 kDa
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 30 kDa, volume d'échantillon de 0,5 ml
8 PKG
67,10 €
24 PKG
161,00 €
96 PKG
507,00 €
500 PKG
2 210,00 €
67,10 €
Date d'expédition estimée le28 février 2025Détails
Changer de vue
8 PKG
67,10 €
24 PKG
161,00 €
96 PKG
507,00 €
500 PKG
2 210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux:
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Dimension de pores:
30 kDa MWCO
Longueur:
4.99 cm (1.96 in.)
Diamètre:
10.8 mm
Surface de filtration:
1 cm2
Volume:
0.5 mL
Stérilité:
non-sterile
67,10 €
Date d'expédition estimée le28 février 2025Détails
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
4.99 cm (1.96 in.)
Diamètre
10.8 mm
Surface de filtration
1 cm2
Volume
0.5 mL
Dimension de pores
30 kDa MWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 0,5 ml assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Par exemple, l'ovalbumine (45 kDa) en concentration initiale de 1 mg/ml est généralement retenue à plus de 95 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 30 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon. Une étape de centrifugation inverse facile à mettre en œuvre permet de récupérer efficacement l'échantillon concentré (espèces retenues) après le recueil du filtrat.
Les dispositifs Amicon® Ultra de 0,5 ml sont livrés non stériles et sont à usage unique. Grâce à leur membrane verticale et à la centrifugation inverse, les filtres Amicon® Ultra de 0,5 ml offrent d'excellentes performances ainsi que des temps de centrifugation réduits.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 30 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires, élimination des amorces, élimination des linkers ou marqueurs macromoléculaires d'un mélange réactionnel, et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 30 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Concentration de 500 μl en 15 μl
  • Facteur de concentration de 25 × à 30 ×
  • Très bonne récupération de l'échantillon (plus de 90 % de la solution de départ diluée)
  • Traitement rapide : 10 à 30 minutes
  • Possibilité de centrifugation inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
Liaison
Remplace : 42411
Forme physique
Code couleurs : Transparent
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Afficher tout
Protocoles
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Contenu apparenté
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the maximum speed of an Amicon Ultra 2 device?
    1 answer
    1. The maximum speeds for concentration spins as per the User Guide are as follows:
      • Swinging bucket rotor: 4,000 × g
      • Fixed angle rotor: 7,500 × g
      It is important to note that when spinning viscous solutions like undiluted serum or plasma, the maximum speed should not exceed 5,400 x g.
      Helpful?
  2. what is the pore sizes of 30kDa, 50kDA, and 100 kDa filters? And their corresponding maximum and minimum volume which can be used?
    1 answer
    1. These ultrafiltration do not have defined pore sizes. They are characterized by retention of globular proteins, and assigned nominal pore ratings. These MWCO membrane types are found in centrifugal devices with 70, 15, 4, 2, and 0.5 ml volume capacities.
      Helpful?
  3. Can I use Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO to measure human serum protein binding for a small moelcule?
    1 answer
    1. The Centrifree® Ultrafiltration Centrifugal Filters are recommended for this application over the Amicon® Ultra Centrifugal Filters. Please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/4104