Principaux documents
P-050
Supelco
PMA hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
p-Methoxyamphetamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.69
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit P-050 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].NC(Cc1ccc(cc1)OC)C.[H+]
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VSHZXOLHFRVZND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
PMA, or para-methoxyamphetamine is a ring-substituted phenethylamine with hallucinogenic effects. PMA is known by street names "Dr. Death," "Chicken Powder," and "Chicken Yellow." Toxicity of PMA may occur at doses only slightly above the usual recreation dose.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Ryan Hewton et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 34(10), 1051-1057 (2007-08-24)
1. It is well established that the commonly used recreational drugs 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'ecstasy') and para-methoxyamphetamine (PMA) facilitate the release and prevent the reuptake of 5-hydroxytryptamine (5-HT, serotonin). Although these drugs have similar potencies for their abilities to increase the
Antonio Doménech et al.
The Analyst, 135(6), 1449-1455 (2010-04-22)
Electrochemical discrimination between dopamine and psychotropic drugs which have in common a skeletal structure of phenethylamine, can be obtained using acyclic receptors L(1) and L(2), containing two terminal 3-alkoxy-5-nitroindazole rings. Upon attachment to graphite electrodes, L(1) and L(2) exhibit a
N Stanley et al.
Neuroscience, 146(1), 321-329 (2007-02-20)
We have recently demonstrated that co-administration of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, "ecstasy") with the reversible monoamine oxidase type A (MAO-A) inhibitor moclobemide at an ambient temperature of 22 degrees C significantly increases striatal 5-HT outflow and 5-HT-mediated behaviors. In the present study
Emily J Jaehne et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 81(3), 485-496 (2005-05-21)
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'ecstasy') and related amphetamines such as para-methoxyamphetamine (PMA) disrupt normal thermoregulation in humans and rats. Behavior, an important component of thermoregulation in mammals, has not been investigated with respect to these drugs. This is surprising as harm minimization
Yael Lurie et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 50(1), 39-43 (2011-12-14)
Paramethoxymethamphetamine (PMMA) is a hallucinogenic synthetic substituted amphetamine that was not included in the Israeli Controlled Substance Act (CSA). To report a severe PMMA and paramethoxyamphetamine (PMA) outbreak. The Israeli national forensic toxicology laboratory analyzes the body fluids of unnatural