M0630
Myoglobin from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Myoglobin from horse skeletal muscle
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
equine skeletal muscle
Pureté
95-100%
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Poids mol.
~17 kDa(lit.)
Teneur en fer
0.25-0.32%
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
horse ... MB(100054434)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique