S9626
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
Synonyme(s) :
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type H-1
Niveau de qualité
Forme
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
Poids mol.
~85 kDa by gel filtration
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
- sample extraction
- sulfatase assays
- enzymatic hydrolysis
- extract preparation for glucosinolate analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)