850149P
Avanti
18:1 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt); DOPI; PI(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110659
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850149P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850149P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H83O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37,40-45,48-52H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/b19-17-,
Clé InChI
BNQXGMKDXNGGJW-LLKFNFROSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit