850143P
Avanti
18:0 PI
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); DSPI; PI(18:0/18:0); 110658
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850143P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850143P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850143P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
Clé InChI
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available