Principaux documents
840046X
Avanti
Brain PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Brain PI(4,5)P2, L-α-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (Brain, Porcine) (ammonium salt), chloroform:methanol:water (20:9:1)
1 MG
376,00 €
5 MG
1 590,00 €
10 MG
2 710,00 €
25 MG
5 980,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
376,00 €
5 MG
1 590,00 €
10 MG
2 710,00 €
25 MG
5 980,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (840046X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840046X-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (840046X-1mg)
10 mg/mL (840046X-10mg)
10 mg/mL (840046X-25mg)
5 mg/mL (840046X-5mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
Clé InChI
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Description générale
Although PI(4,5)P2 is a minor component of cell membranes, it plays a critical role as a substrate for a number of important signaling proteins. PI(4,5)P2 is an intermediate in the IP3/DAG pathway where it is hydrolyzed by phospholipase C to liberate the second messengers, inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG). PI(4,5)P2 is also a substrate for PI 3-kinase where it is phosphorylated to PI(3,4,5)P3, an activator of downstream signaling components such as the protein kinase AKT.
Phosphatidyl inositol (4,5) bisphosphate (PI(4,5)P2)/PIP2 is produced from phosphatidyl inositol monophosphates (PIP).[1]
Application
Brain PI(4,5)P2 has been used in the preparation of liposomes for dynamin-catalyzed fission assay[2] and as a constituent in the lipid mixture for dual polarisation interferometry(DPI)[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidyl inositol (4,5) bisphosphate (PI(4,5)P2) plays a key role in the early stages of vesicle formation. It functions in the recruitment of endocytic coats by binding to variety of proteins involved in endocytic trafficking.[4] PI(4,5)P2 is hydrolysed by phospholipase C to yield the signaling molecules diacylglycerol (DAG) and phosphatidyl inositol (3,4,5) triphosphate (PI(3,4,5)P3). PI(4,5)P2 is required for the functioning of many ion channels.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Analyzing membrane remodeling and fission using supported bilayers with excess membrane reservoir.
Neumann S, et al.
Nature Protocols, 8(1), 213-213 (2013)
Phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate stimulates vesicle formation from liposomes by brain cytosol.
Kinuta M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(5), 2842-2847 (2002)
Visualization of HIV-1 Gag Binding to Giant Unilamellar Vesicle (GUV) Membranes.
Olety B, et al.
Journal of Visualized Experiments, 8(113), e54293-e54293 (2016)
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry.
Payne JAE, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (2016)
Phosphoinositides II: The Diverse Biological Functions (2012)