850155P
Avanti
18:1 PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-4,5-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850155P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850155P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of anionic phospholipid liposomes
- as a component in supported membrane tube (SMrT) templates
- in liposome preparation
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3