850151P
Avanti
18:1 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 850151P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850151P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850151P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850151P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)57-35-37(59-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-58-63(55,56)61-45-42(50)40(48)44(41(49)43(45)51)60-62(52,53)54;;/h17-20,37,40-45,48-51H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,55,5
Clé InChI
XDKQBHORSIMQSB-QVUMANCCSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available