Principaux documents
100600C
Avanti
E. coli Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
E. coli Polar Lipid Extract
100 MG
186,00 €
500 MG
571,00 €
1 G
917,00 €
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
186,00 €
500 MG
571,00 €
1 G
917,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
This product is an extract of E. coli B (ATCC 11303) grown in Kornberg Minimal media at 37°C and taken at 3/4 log growth phase. Total E. coli lipid extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue. This extract is partitioned against deionized water and the chloroform phase is concentrated. Polar lipid extract is the total lipid extract precipitated with acetone and then extracted with diethyl ether.
Application
E. coli Extract Polar is suitable to prepare small unilamellar vesicles, to mimic the surface of the E. coli inner membrane.[1]
E. coli extract polar has been for the preparation of liposomes.[2][3][4]
E. coli Extract Polar has been used:
  • in unilamellar liposomes preparation for kinetic studies[5]
  • in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies[4]
  • in the reconstitution of molybdate transport protein (MolBC) for continuous wave-electron paramagnetic resonance studies[6]
Actions biochimiques/physiologiques
E.coli Polar lipid extracts comprise phosphatidylethanolamine as major lipid component. The minor components include the phosphatidylglycerol (PG) and cardiolipin. The leaflets of cytoplasmic membrane and inner leaflet of outer membrane are the source of E. coli lipid extract. [7] It is used for reconstituting membrane proteins[7] and forms bilayer by vesicle fusion.[8]
Conditionnement
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (100600C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100600C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100600C-500mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
The
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (2017)
Small substrate transport and mechanism of a molybdate ATP binding cassette transporter in a lipid environment
Rice AJ, et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 15005-15013 (2014)
An inducible reconstitution system for the real-time kinetic analysis of protease activity and inhibition inside the membrane
Baker RP and Urban S
Methods in Enzymology, 584, 229-253 (2017)
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Emily Peterson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1808(2), 516-521 (2010-10-26)
Amantadine-sensitive proton uptake by liposomes is currently the preferred method of demonstrating M2 functionality after reconstitution, to validate structural determination with techniques such as solid-state NMR. With strong driving forces (two decades each of both [K(+)] gradient-induced membrane potential and