Principaux documents
1.46381
Millipore
Solution de peptone/NaCl tamponnée + Tween® 80 à 0,1 %
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, White screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonyme(s) :
Eau peptonée saline tamponnée avec 0,1 % de Tween, solution peptonée tamponnée au chlorure de sodium avec 0,1 % de polysorbate
6 PKG
101,00 €
101,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
6 PKG
101,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106229
Nomenclature NACRES :
NA.74
101,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type White screw cap with 3 loci
ready-to-use
Conditionnement
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pack of 6 bottles
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Composants
tween: 0.1%
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
La solution tamponnée de NaCl-peptone contient une faible teneur en peptone, du tampon phosphate et du chlorure de sodium qui maintient la viabilité des micro-organismes présents dans la solution, sans toutefois les faire se multiplier. Le polysorbate 80 facilite la mise en suspension des substances à faible mouillabilité. Il sert également d′agent de neutralisation des désinfectants tels que les composés du type ammonium quaternaire, l′iode et les parabènes.
Application
La solution tamponnée de NaCl-peptone avec Tween® 80 est destinée au contrôle microbien des produits pharmaceutiques non stériles. Elle sert également de solution pour la préparation d′échantillons ou de solution de dilution ou de lavage.
Caractéristiques et avantages
Nos milieux prêts à l′emploi garantissent une qualité et une fiabilité maximales des analyses. Ils ont été formulés et testés de façon à respecter les exigences de la pharmacopée. Les solutions de rinçage et les milieux destinés au contrôle de la stérilité sont fabriqués dans un centre de production à environnement contrôlé, conforme à l′ISO 9001. Chaque lot est testé selon une procédure rigoureuse de contrôle qualité (CQ), incluant la mesure du pH ainsi que des tests de contrôle de la stérilité et de promotion de la croissance. Notre approche de la fabrication de milieux et de fluides de rinçage garantit le plus haut niveau de clarté, facilitant ainsi la lecture et réduisant grandement le risque d'erreur d'interprétation et de résultats erronés.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable