840457C
Avanti
16:0-18:1 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); POPG; PG(16:0/18:1(9Z)); 110650
85,60 €
About This Item
85,60 €
Produits recommandés
Description
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840457C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (840457C-25mg)
25 mg/mL (840457C-1g)
25 mg/mL (840457C-200mg)
25 mg/mL (840457C-500mg)
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
Clé InChI
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)