Principaux documents
1.07228
Millipore
Eau peptonée tamponnée GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA-BAM, EP, granular, pkg of 0.5-25 kg
Synonyme(s) :
BPW, Eau peptonée (tamponnée), Eau peptonée tamponnée, Eau peptonée tamponnée au phosphate, Eau tryptone phosphate, Solution de peptone tamponnée
500 G
169,00 €
4.59 KG
869,00 €
5 KG
938,00 €
10 KG
1 510,00 €
25 KG
3 630,00 €
169,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
500 G
169,00 €
4.59 KG
869,00 €
5 KG
938,00 €
10 KG
1 510,00 €
25 KG
3 630,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
169,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Agence
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 19250
ISO 21528-1
ISO 22964
ISO 6579-1
ISO 6887
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 0.5-25 kg
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
25.5 g/L
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
Description générale
L'eau peptonée tamponnée est riche en nutriments ; elle permet d'obtenir une forte "ressuscitation" des bactéries endommagées sublétalement ainsi qu'une croissance intense. Ce système de tampon phosphate prévient les lésions bactériennes dues aux fluctuations du pH du milieu. La peptone obtenue par digestion enzymatique de caséine constitue une source de carbone, d'azote, de vitamines et de minéraux tandis que le chlorure de sodium maintient l'équilibre osmotique.
GranuCult® est le nouveau nom de notre marque de milieux de culture déshydratés en granules conformes à la nouvelle norme EN ISO 11133:2014 ainsi qu'à plusieurs autres normes ISO et aux méthodes FDA-BAM/USDA-FSIS pour les analyses d'échantillons de denrées alimentaires et d'eau. Tous ces milieux sont actuellement en cours d'actualisation pour être en totale conformité avec la dernière version de ces normes et textes règlementaires concernant leur composition et leur contrôle qualité, et seront disponibles prochainement.
Application
L'eau peptonée tamponnée est utilisée pour tester les échantillons de nourriture et d'eau. Ce produit convient au pré-enrichissement non sélectif des bactéries, notamment les entérobactéries pathogènes du genre Salmonella ou Cronobacter, présentes dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale, l'eau et d'autres substances. Il peut également être utilisé comme diluant universel.
Liaison
Remplace : 1072285007 ; 1.07228
Stockage et stabilité
  • Store at +15 °C to +25 °C, dry and tightly closed.
  • Do not use clumped or discolored medium.
  • Protect from UV light (including sunlight).
  • For in vitro use only.
  • According to EN ISO/FDIS 6579-1, the self-prepared medium can be stored in closed containers at +2 °C to +8 °C in the dark and protected against evaporation for up to six months.
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : transparent
Apparence (couleur) : jaunâtre
pH (25 °C) : 6,8 - 7,2
Test de fertilité conformément à la version actuelle de la norme DIN EN ISO 11133 et à la méthode harmonisée des pharmacopées (Ph. Eur., USP et JP).
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Salmonella Enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Salmonella Abony ATCC 6017) : ≤ 100
Croissance (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : bonne à très bonne
Croissance (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : bonne à très bonne
Croissance (Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) : bonne à très bonne
Croissance (Salmonella Enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) : bonne à très bonne
Croissance (Salmonella Abony ATCC 6017) : bonne à très bonne
Incubation:
18 ± 2 heures à 37 ± 1 °C
S. Abony 18 - 24 heures à 30 - 35 °C
Autres remarques
The prepared medium is clear and yellowish.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocoles
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Contenu apparenté
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.