Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
P5638
L-α-phosphatidylcholine
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
Synonyme(s) :
1,2-diacyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, 3-sn-phosphatidylcholine, L-α-lécithine, Asolectine, PC
204,00 €
About This Item
204,00 €
Produits recommandés
Source biologique
soybean
Type
Type II-S
Forme
powder or solid
Concentration
14-29% (choline)
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
En général, les lots de phosphatidylcholine de soja purifiée ont une teneur en acides gras d′environ 13 % C16:0 (palmitique), 4 % C18:0 (stéarique), 10 % C18:1(oléique), 64 % C18:2 (linoléique) et 6 % 18:3 (linolénique), et une contribution mineure d′autres acides gras. Ceci se traduit par un poids moléculaire moyen d′environ 776.
La phosphatidylcholine purifiée est soluble dans le cholestérol et l′éthanol.
Les autres constituants majeurs des phospholipides incluent la phosphatidyléthanolamine et les phosphatidylinositols. D′autres phospholipides et des lipides neutres, tels que les triglycérides, les tocophérols et les stérols, peuvent être présents. Des glucides peuvent également être présents.
Une procédure pour déterminer le degré d′oxydation de la phosphatidylcholine d′œuf dans une préparation liposomale a été publiée, qui mesure l′indice d′oxydation.[1] L′indice d′oxydation est le rapport entre l′absorbance à 233 nm et l′absorbance à 215 nm. Cette dernière longueur d′onde a été choisie en raison de l′effet négligeable du carbonyle de l′acide gras sur l′absorbance à cette longueur d′onde, ce qui permet de suivre la loi de Beer-Lambert.
Une méthode pour déterminer la teneur en choline a été publiée.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
La phosphatidylcholine est utilisée pour la préparation de suspensions de vésicules couramment appelées liposomes ou de monocouches.[4][5] Des monocouches ont été formées en utilisant une solution de phosphatidylcholine de soja à 1 % dans de l′hexane.[6]
Des changements induits par la valinomycine du potentiel membranaire d′érythrocytes et de suspensions de vésicules de phospholipides (phosphatidylcholine de jaune d′œuf plus cholestérol) ont été mesurés au moyen de colorants cyanines à charge positive qui présentent une réponse fluorimétrique à ces changements de potentiel.[7]
De la rhodopsine purifiée a été incorporée dans les vésicules de phosphatidylcholine.[8]
Qualité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?