131101P
Avanti
Brain Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Brain Total Lipid Extract (Porcine)
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (131101P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (131101P-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3