100500P
Avanti
E. coli Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
E. coli Total Lipid Extract
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (100500P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (100500P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (100500P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable