T26727
Tetraphenyltin
97%
Synonyme(s) :
Tin tetraphenyl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
14.7 (vs air)
Pureté
97%
Point d'ébullition
>420 °C (lit.)
Pf
224-227 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;
Clé InChI
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup