697478
Tin(II) acetylacetonate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sn(acac)2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tin
Point d'ébullition
110 °C/0.1 mmHg
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[SnH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clé InChI
XDRPDDZWXGILRT-FDGPNNRMSA-L
Application
- Thin film deposition by atomic layer deposition (ALD)
- Atomic layer etching.
- For use in transistors and other integrated circuit components.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.