277231
Phenyltin trichloride
98%
Synonyme(s) :
Trichlorophenylstannane
78,70 €
About This Item
78,70 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.585 (lit.)
pb
142-143 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
- In the preparation of organotin(IV) complexes as potent antimicrobial agents.[1]
- As a reactant in the Stille coupling reaction catalyzed by peptide-templated Pd nanoparticles.[2]
- As a tin (Sn) source in the synthesis of tin-doped TiO2 photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)