Principaux documents
374601
Sigma-Aldrich
Tributylphenylstannane
97%
Synonyme(s) :
Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tributylphenyltin
1 G
52,00 €
10 G
109,00 €
52,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
52,00 €
10 G
109,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.16
Beilstein:
3610571
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
125-128 °C/0.14 mmHg (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1