Principaux documents
640662
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylacetic acid
95%
5 G
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
202,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
113-117 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitrile
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
Clé InChI
ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves