Principaux documents
T38091
Sigma-Aldrich
m-Tolylacetic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Methylphenylacetic acid
5 G
29,00 €
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
[Further studies on the metabolic behavior of some aromatic and hydroaromatic mono- and dicarboxylic acids].
K BERNHARD et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 310(1-2), 37-43 (1958-01-01)
A A Nomeir et al.
Analytical biochemistry, 135(2), 296-303 (1983-12-01)
A method utilizing high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed for the analysis of tri-o-cresyl phosphate (TOCP) and its possible metabolites, o-cresyl dihydrogen phosphate, di-o-cresyl hydrogen phosphate, o-hydroxybenzyl alcohol, o-cresol, saligenin cyclic-o-tolyl phosphate [2-(o-cresyl)-4H-1:3:2:benzodioxaphosphoran-2-one], salicylic acid, salicylaldehyde, hydroxymethyl TOCP (di-o-cresyl