Principaux documents
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
4-Methylphenylacetic acid
25 G
381,00 €
381,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
381,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Beilstein:
2043528
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
381,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
pb
265-267 °C (lit.)
Pf
88-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable