Principaux documents
906271
cis-(−)-Limonene oxide
Synonyme(s) :
(−)-cis-Limonene 1,2-epoxide, cis-(−)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (−)-cis-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (1S,2R,4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, (1S,4S)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (1S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
5 G
222,00 €
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
222,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352212
Nomenclature NACRES :
NA.22
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Densité
0.913 g/mL
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clé InChI
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Catégories apparentées
Application
cis-(−)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F
Point d'éclair (°C)
73 °C
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L,et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)