923206
trans-(-)-limonene oxide
≥95%
Synonyme(s) :
(1R,4S,6S)-4-isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.467
Densité
0.920 g/mL
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m0/s1
Clé InChI
CCEFMUBVSUDRLG-LPEHRKFASA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable