Principaux documents
218332
Sigma-Aldrich
(−)-Limonene oxide, mixture of cis and trans
99%
Synonyme(s) :
(4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
50 G
254,00 €
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
254,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]21/D −69°, neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4664 (lit.)
pb
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC(=C)[C@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m0/s1
Clé InChI
CCEFMUBVSUDRLG-IDKOKCKLSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty