Principaux documents
925799
Sigma-Aldrich
cis-(+)-carvomenthene oxide
Synonyme(s) :
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4α,6α)]-(9CI)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Code UNSPSC :
12352119
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
Clé InChI
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
Application
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3