V403
γ-Valerolactone
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
γ-Valerolactone, gamma-Valerolactone, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To transform lignocellulose into furfural using a solid acid catalyst, H-mordenite.
- To synthesize phosphatidylserine.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter