218324
(+)-Limonene oxide, mixture of cis and trans
97%
Synonyme(s) :
(3R)-6-Methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4R)-Limonene 1,2-epoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
Clé InChI
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup