37275
(+)-Dihydrocarvone
mixture of isomers
Synonyme(s) :
(2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanone
61,10 €
About This Item
61,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +20±2°, neat
Composition
n-(+)-dihydrocarvone, ~77%
iso-(+)-dihydrocarvone, ~20%
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Densité
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of dispiro 1,2,4,5-tetraoxanes, which show potent anti-malarial activity.[4]
- Synthesis of an epoxylactone by oxidation, which can undergo copolymerization with ε-caprolactone to form cross-linked copolymers with shape memory properties.[2]
- Synthesis of α-Cyperone, a eudesmane type sesquiterpenoid compound with potent insecticidal activity.[5]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves