84840
Dibutyl sebacate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
54,40 €
About This Item
54,40 €
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
pb
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
366.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter