1187091
USP
Dibutyl sebacate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
431,00 €
About This Item
431,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ethylcellulose Dispersion Type B
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup