Documents
524980
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate
99%
Synonyme(s) :
DBP, Phthalate de n-butyle
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.34
Numéro Beilstein :
1914064
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
9.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 147 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
756 °F
Limite d'explosivité
0.47 %, 236 °F
Impuretés
≤0.005% Acidity (as Phthalic acid)
≤0.15% water
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
Point d'ébullition
340 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
Description générale
Dibutyl phthalate (DBP) is most commonly used as a plasticizer in a variety of household products. It has the ability to leach and evaporate into the environment while using or disposing of these products. Therefore, studies are being conducted to assess its toxic and apoptotic effects. Studies have also indicated that exposure to high doses of DBP may interfere with progesterone and estradiol production.
Application
Plastifiant
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
367.7 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186.5 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Dibutyl phthalate (DBP)-induced apoptosis and neurotoxicity are mediated via the aryl hydrocarbon receptor (AhR) but not by estrogen receptor alpha (ER?), estrogen receptor beta (ER?), or peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR?) in mouse cortical neurons.
Wojtowicz A
Neurotoxicity Research, 31(1), 77-89 (2017)
Dibutyl phthalate impairs steroidogenesis and a subset of LH-dependent genes in cultured human mural granulosa cell in vitro.
Adir M
Reproductive Toxicology, 69, 13-18 (2017)
Linda V Sinclair et al.
Immunometabolism, 2(4), e200029-e200029 (2020-09-04)
Assays to monitor the metabolic state or nutrient uptake capacity of immune cells at a single cell level are increasingly in demand. One assay, used by many immunologists, employs 2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose (2-NBDG), a fluorescent analogue of 2-deoxyglucose (2DG), as a substrate
Damien Hunter et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Xenobiotic exposure during pregnancy and lactation has been linked to perinatal changes in male reproductive outcomes and other endocrine parameters. This pilot study wished to assess whether brief maternal exposure of rats to xenobiotics dibutyl phthalate (DBP) or diethylstilbestrol (DES)
Sarah Moody et al.
Endocrinology, 154(9), 3460-3475 (2013-06-15)
Phthalates are plasticizers with widespread industrial, domestic, and medical applications. Epidemiological data indicating increased incidence of testicular dysgenesis in boys exposed to phthalates in utero are reinforced by studies demonstrating that phthalates impair fetal rodent testis development. Because humans are