PHR1216
Dibutyl sebacate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
88,40 €
About This Item
88,40 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1187091
Famille d'API
dibutyl sebacate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
366.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186 °C - open cup