Documents
283258
Sigma-Aldrich
Acide sébacique
99%
Synonyme(s) :
Acide décanedioïque
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)8CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro Beilstein :
1210591
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183 °C)
Pureté
99%
Point d'ébullition
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
133-137 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
ketones and ethers: soluble
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide sébacique est un acide dicarboxylique dérivé de l'huile de ricin. Il est couramment utilisé pour produire des polymères, des plastifiants, des lubrifiants et des retardateurs de corrosion. Il peut servir de correcteur de pH dans la formulation de produits cosmétiques. L'acide sébacique est également utilisé comme précurseur des esters sébaciques comme le sébaçate de diisopropyle, le sébaçate de diéthylhexyle et le sébaçate de dibutyle.
Application
L'acide sébacique a été utilisé dans la synthèse :
  • des polyesters élastomères et biodégradables [sébaçate de poly(glycérol)]
  • d'un nouveau bionylon, PA5.10
  • d'un nouvel hydrogel répondant à la température, basé sur les nanoparticules poly(anhydride d'éther-ester) pour les applications d'administration de médicaments
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Min Ji Kim et al.
BioMed research international, 2014, 956952-956952 (2014-06-24)
We synthesized and evaluated biodegradable and elastomeric polyesters (poly(glycerol sebacate) (PGS)) using polycondensation between glycerol and sebacic acid to form a cross-linked network structure without using exogenous catalysts. Synthesized materials possess good mechanical properties, elasticity, and surface erosion biodegradation behavior.
Lena Vogt et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109712-109712 (2019-07-28)
Electrospun fibers based on combinations of poly(ε-caprolactone) (PCL) and poly(glycerol sebacate) (PGS) have been studied for applications in cardiac tissue engineering. The aim of the present study is to demonstrate the fabrication of PCL and PGS prepolymer or mildly crosslinked
The plasticizer market: an assessment of traditional plasticizers and research trends to meet new challenges
Rahman M and Brazel CS
Progress in Polymer Science, 29, 1223-1248 (2004)
Biodeterioration of synthetic materials-A brief review
Flemming H-C, et al.
Materials and Corrosion, 61, 986-992 (2010)
Solvent-free reactions as green chemistry procedures for the synthesis of cosmetic fatty esters
Villa C, et al.
Green Chemistry, 5, 623-626 (2003)