Principaux documents
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
Synonyme(s) :
Hydrogen gas
1 L
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
107,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
0.07 (21 °C, vs air)
Niveau de qualité
Description
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Essai
99.999%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
1060 °F
Limite d'explosivité
74.2 %
pb
−252.8 °C (lit.)
Pf
−259.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]
InChI
1S/H2/h1H
Clé InChI
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -150 °C - closed cup