Principaux documents
769002
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
Messer® CANgas, 99.995%
Synonyme(s) :
Carbon dioxide gas
1 L
195,00 €
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
195,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.01
Beilstein:
1900390
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
56.5 atm ( 20 °C)
Description
Filling mass: 24g
Filling volume: 12L
Essai
99.995%
Forme
gas
Pf
−78.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable