Principaux documents
Z742377
Sigma-Aldrich
CANgas inner adaptor
1 EA
77,80 €
77,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
77,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
12142100
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description générale
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
Autres remarques
Product is currently only available to our customers in Europe
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5